Learn More
Sulfate de fer (II) heptahydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11994251
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) sulfate heptahydrate
Point de fusion 64.0°C
Couleur Bleu ou bleu-vert ou vert
Forme physique Crystals
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Merck Index 15,4084
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25.6 g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids de la formule 278.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Récipient en plastique