Learn More
Chlorure d’iridium(III), anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Ir 63,9 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Code produit.: 11365647
Chlorure d’iridium(III), anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Ir 63,9 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit. 11365647
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11365647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043380.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-83-9
Formule moléculaire Cl3Ir
Poids moléculaire (g/mol) 298.567
Numéro MDL MFCD00011063
Clé InChI DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
CID PubChem 25563
Nom IUPAC trichloroiridium
SMILES Cl[Ir](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(III) chloride
Point de fusion 763°C (decomposition)
Couleur Marron à vert
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 298.56
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Green to brown powder
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM17L006 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog Number043380.03,043380.06
Numéro de lotU28K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2024 Catalog Number043380.03,043380.06
Numéro de lotU23K030 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number043380.03,043380.06
Numéro de lotS13K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Catalog Number043380.03,043380.06
Numéro de lotT18F056 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043380.03,043380.06
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iridium(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iridium chloride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure d’iridium(III), anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Ir 63,9 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >