Learn More
Oxyde d’iridium(IV), Premion™, 99,99 % (base métallique), Ir 84,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Iridium (IV) oxide |
Couleur | Noir |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN1479 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 224.2 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Qualité | Premion™ |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Iridium(IV) oxide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Iridium oxide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Oxyde d’iridium(IV), Premion™, 99,99 % (base métallique), Ir 84,5 % min, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction