Learn More
Chlorure d’iridium(IV), 99,95 % (base métallique), Ir 56,5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Code produit.: 11386568
Chlorure d’iridium(IV), 99,95 % (base métallique), Ir 56,5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit. 11386568
0.25 g
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
5 g
Code produit. 11386568
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012184.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-97-5
Formule moléculaire Cl4Ir
Poids moléculaire (g/mol) 334.017
Numéro MDL MFCD00016155
Clé InChI CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J
Synonyme iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premionAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24815
Nom IUPAC tétrachloroiridium
SMILES Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(IV) chloride
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Pièces de verre amorphe / poudre
Quantité 0.25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and dilute hydrochloric acid.
Poids de la formule 334.01
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW27K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog Number012184.01,012184.03,012184.06
Numéro de lotW19K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog Number012184.01,012184.03,012184.06
Numéro de lotW19K018 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog Number012184.01,012184.03,012184.06
Numéro de lotU05K034 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog Number012184.01,012184.03,012184.06
Numéro de lotS10K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2024 Catalog Number012184.01,012184.03,012184.06
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure d’iridium(IV), 99,95 % (base métallique), Ir 56,5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >