Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température et humidité
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
À utiliser avec (équipement):
HPP110eco
HPP260eco
HPP750eco
Description
- Inclut une analyse de répartition de la température à Memmert
- Pour 27 points de mesure selon la norme DIN 12880:2007-05
- Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Spécification
| Type de produit | Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |