Learn More
Ebro Electronic™ Thermomètre à cœur TFN 530; Type K, J, T, E
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
Marque: Ebro Electronic™ 1340-5530A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Thermomètre à thermocouple haute précision à 2 canaux
- Avec connexions Lemo
- Conception robuste pour des années d'utilisation industrielle
- Autonomie d'environ 5 ans
- Sans sonde
Core thermometer, precision, lithium battery, watertight, measurement, temperature, laboratory, sensor, display, robust, impact resistant, accuracy
Spécification
CE EN 13485, EN 12830 | |
Pour les boulangeries, les boucheries et l’industrie alimentaire | |
Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions | |
Plastique ABS | |
0,1°C | |
Thermomètre à cœur de précision | |
Without cable | |
Factory Calibrated | |
Lithium 3 V/Type CR 2477 | |
120 mm | |
22 mm |
Single-use | |
109 mm | |
54 mm | |
TFN 530 | |
90 g | |
Néant | |
-50°C à +300 ou -50°C à +400°C | |
Approx. 5 Years | |
±0,3°C | |
LCD | |
IP52 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
EBR061 Thermometre TFN520 530
Taille: 404.3 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ebro Electronic™ Thermomètre à cœur TFN 530; Type K, J, T, E > Modèle : TFX 410-1 et TPX 200
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu