Learn More
A&D Weighing Balance série Ion BM
Voici la nouvelle micro-balance innovante A&D Weighing. Des mesures fiables pour une pesée de haute précision avec une lisibilité au microgramme.
Marque: A&D Weighing BM-200
Description
- Élimination facile et sans ventilateur de l’électricité statique avec un ioniseur intégré
- Pare-brise antistatique
- Équipée du pare-brise de table (moyen) AD-1676 comme standard (BM-5/5D)
- Grande chambre de pesée pour une meilleure utilisation
- Capteurs de température, d’humidité et de pression atmosphérique intégrés
- Portes coulissantes verrouillables permettant un fonctionnement efficace à deux mains
- Étalonnage motorisé avec poids interne :
- déclenché automatiquement en fonction de la variation de température
- déclenché par l’opérateur
- Écran LCD rétroéclairé en blanc, clairement visible
- Mémoire : jusqu’à 200 ensembles de données
- Ad-1688 comme accessoire standard : clé USB dédiée pour enregistrer les données de pesée ainsi que les paramètres environnementaux dans des fichiers lisibles sur MS Excel
- 12 unités de pesée : g, mg, oz, ozt (once troy), ct, mm (momme), dwt (pennyweight), GN, tael, tola, pce (pièce, comptage), %
- Plateaux / supports spéciaux pour BM-5/5D/20/22 : petits plateaux pour l’échantillonnage de quantités infimes, supports pour filtres PM et supports pour tubes à microcentrifuger
- Kit de test de précision de pipettes en option
- Interfaces : RS-232C (standard), USB rapide (standard), Ethernet (en option)
Spécification
BPL / BPF / BPC / ISO | |
220 g | |
0,1 mg | |
BM-200 | |
3,5 secondes | |
259 mm |
RS-232 C et USB rapide | |
Écran LCD rétroéclairé inversé | |
±0,2 mg | |
0,1 mg | |
Microbalance analytique | |
326 mm |