Learn More
Diacétate d’iodosobenzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11410368
Diacétate d’iodosobenzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410368
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11410368
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24531.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Iodosobenzene is used as an oxidizing and acetoxylating agent in organic synthesis. It is actively involved in the preparation of (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-al(neral) from (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) in presence of 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). It is a useful reagent for the synthesis of a wide variety of heterocyclic compounds. It is also used in the Pd-catalyzed 2-arylation of indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodosobenzène est utilisé comme agent oxydant et acétoxylant dans la synthèse organique. Il participe activement à la préparation de (Z)-3,7-diméthyle-2,6-octadiène-1-al(neral) à partir de (Z)-3,7-diméthyle-2,6-octadiène-1 ol (nerol) en présence de 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-1-oxyl (TEMPO). Il s’agit d’un réactif utile pour la synthèse d’une grande variété de composés hétérocycliques. Il est également utilisé dans la 2-arylation catalysée par Pd des indoles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3240-34-4
Formule moléculaire C10H11IO4
Poids moléculaire (g/mol) 322.098
Numéro MDL MFCD00008692
Clé InChI ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodoAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 76724
Nom IUPAC Acétate d’[acétyloxy(phényl)-$l^{3}-iodanyl]
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodosobenzene diacetate
Point de fusion 159°C to 161°C
Quantité 25 g
Beilstein 1879369
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 322.1
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249780 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog NumberB24531.22,B24531.14,B24531.36
Numéro de lot10245009 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog NumberB24531.22,B24531.14,B24531.36
Numéro de lot10240233 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/04/2022 Catalog NumberB24531.22,B24531.14,B24531.36
Numéro de lotC05N64 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24531.22,B24531.14,B24531.36
Numéro de lot10173128 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24531.22,B24531.14,B24531.36
Nom du produit
Diacétate d’iodosobenzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >