Learn More
Iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10558850
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-50-4
Formule moléculaire C6H5I
Poids moléculaire (g/mol) 204.01
Numéro MDL MFCD00001029
Clé InChI SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
CID PubChem 11575
Nom IUPAC Iodobenzène
SMILES IC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodobenzene
Point de fusion -29.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.8200g/mL
Point d’ébullition 188.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5I
Indice de réfraction 1.6180 to 1.6200
Quantité 100 mL
Beilstein ,215
Fieser 01,505
Merck Index 15,5072
Gravité spécifique 1.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Poids de la formule 204.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Nom du produit
Iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >