Learn More
Iodoform, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11410264
Iodoform, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410264
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11410264
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13664.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Iodoform is use as a disinfectant. It is an active ingredient of ear powder along with other constituents like zinc oxide and propanoic acid, which prevent infection and facilitate the removal of ear hair in dogs and cats. In analytical chemistry, it is involved in the determination of iodoform in drinking water as well as to remove heavy metals like mercury from fluids. It plays an important role in the fermentation of bio mass. It is also used in root canal therapy for infected primary teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodoforme est utilisé comme désinfectant. Il s’agit d’un principe actif de la poudre d’oreille avec d’autres constituants comme l’oxyde de zinc et l’acide propanoïque, qui empêchent l’infection et facilitent l’élimination des poils d’oreille chez les chiens et les chats. En chimie analytique, il participe à la détermination de l’iodoforme dans l’eau potable ainsi qu’à l’élimination des métaux lourds comme le mercure dans les fluides. Il joue un rôle important dans la fermentation de la masse biologique. Il est également utilisé dans la thérapie de canal pour les dents primaires infectées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, l’acide acétique, l’éthanol, le chloroforme, l’éther, le glycérol, le disulfure de carbone, l’huile d’olive, le benzène et l’acétone. Légèrement soluble dans l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les bases fortes, les métaux alcalis, les agents oxydants forts et le magnésium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-47-8
Formule moléculaire CHI3
Poids moléculaire (g/mol) 393.732
Numéro MDL MFCD00001069
Clé InChI OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 6374
ChEBI CHEBI:37758
Nom IUPAC Iodoforme
SMILES C(I)(I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoform
Point de fusion 118°C to 123°C
Densité 4.008
Point d’éclair None
Odeur Unpleasant
Quantité 250 g
Beilstein 1697010
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5033
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether,acetic acid,ethanol,chloroform,ether,glycerol,carbon disulfide,olive oil,benzene and acetone. Slightly soluble in petroleum ether.
Poids de la formule 393.73
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10242134 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/08/2022 Catalog NumberA13664.0B,A13664.30,A13664.18
Numéro de lot10235010 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13664.0B,A13664.30,A13664.18
Numéro de lot10218858 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2020 Catalog NumberA13664.0B,A13664.30,A13664.18
Numéro de lot10219295 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2020 Catalog NumberA13664.0B,A13664.30,A13664.18
Numéro de lotJ4368A Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2020 Catalog NumberA13664.0B,A13664.30,A13664.18
Nom du produit
Iodoform, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >