Learn More
Iodoforme, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10234720
Iodoforme, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10234720
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10234720
Marque: Thermo Scientific Acros 149125000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-47-8
Formule moléculaire CHI3
Poids moléculaire (g/mol) 393.72
Numéro MDL MFCD00001069
Clé InChI OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 6374
ChEBI CHEBI:37758
Nom IUPAC Iodoforme
SMILES C(I)(I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoform
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 119.0°C to 122.0°C
Couleur Jaune
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max. (24 hrs) (over silicagel)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHI3
Quantité 500 g
Beilstein 01, 73
Fieser 03,165; 04,266
Merck Index 15, 5076
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: 1g/60mL cold alcohol- 1g/16mL boiling alcohol,1g/10mL chloroform- 1g/7.5mL ether,1g/80mL glycerol- 1g/3mL cs2,freely soluble in benzene and acetone
Poids de la formule 393.72
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464401 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Numéro de lotA0457935 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2023 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Numéro de lotA0455535 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Numéro de lotA0400859 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Numéro de lotA0405897 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number149125000,149120025,149121000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoform
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Iodoforme, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals >