Learn More
Iodoéthane, 98 %, pur, stabilisé à l’argent, Thermo Scientific Chemicals
62.51€ - 868.32€
Identifiants chimiques
CAS 75-03-6, 64-19-7
Formule moléculaire C2H5I
Poids moléculaire (g/mol) 155.97
Numéro MDL MFCD00001091
Clé InChI HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercury 2+ ion acetic acid
CID PubChem 15337
ChEBI CHEBI:33211
SMILES CCI
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10023830
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
332121000
100 g Flacon en verre
62.51€
100g
10339420
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
332125000
500 g Flacon en verre
207.03€
500g
11964501
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
332120025
2.5 kg Flacon en verre
868.32€
2.50kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
Spécification
Identifiants chimiques
75-03-6, 64-19-7
155.97
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
15337
CCI
C2H5I
MFCD00001091
mercury 2+ ion acetic acid
CHEBI:33211
Spécification
Iodoethane
75-03-6, 64-19-7
Incolore à jaune ou rose
69.0°C to 73.0°C
Authentique
C2H5I
MFCD00001091
15,3868
mercury 2+ ion acetic acid
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
diacétate de mercure(2+)
155.97
CHEBI:33211
155.97
Pures
Stabilized
-108.0°C
1.9500g/mL
62°C
97.5% min. (GC)
1.5100 to 1.5130
01,96
1.95
Solubility in water: 4g/L (20°C),slowly decomposes in water. Other solubilities: miscible with most other organic solvents,soluble in alcohol,ether,chloroform
CCI
silver
15337
0.592 mPa.s (20°C)
98%
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-833-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KI4750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit fonce à la lumière
Identifiant produit
  • Iodoethane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.