Learn More
Iodoéthane, 98 %, pur, stabilisé à l’argent, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10023830
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-03-6, 64-19-7
Formule moléculaire C2H5I
Poids moléculaire (g/mol) 155.97
Numéro MDL MFCD00001091
Clé InChI HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercury 2+ ion acetic acid
CID PubChem 15337
ChEBI CHEBI:33211
SMILES CCI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoethane
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -108.0°C
Couleur Incolore à jaune ou rose
Densité 1.9500g/mL
Point d’ébullition 69.0°C to 73.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5130
Quantité 100 g
Beilstein 01,96
Merck Index 15,3868
Gravité spécifique 1.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (20°C),slowly decomposes in water. Other solubilities: miscible with most other organic solvents,soluble in alcohol,ether,chloroform
Nom IUPAC diacétate de mercure(2+)
Stabilisateur silver
Viscosité 0.592 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 155.97
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoethane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.