Learn More
Iodoéthane, 98 %, pur, stabilisé à l’argent, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964501
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-03-6, 64-19-7
Formule moléculaire C2H5I
Poids moléculaire (g/mol) 155.97
Numéro MDL MFCD00001091
Clé InChI HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercury 2+ ion acetic acid
CID PubChem 15337
ChEBI CHEBI:33211
SMILES CCI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoethane
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -108.0°C
Couleur Incolore à jaune ou rose
Densité 1.9500g/mL
Point d’ébullition 69.0°C to 73.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5130
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01,96
Merck Index 15,3868
Gravité spécifique 1.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (20°C),slowly decomposes in water. Other solubilities: miscible with most other organic solvents,soluble in alcohol,ether,chloroform
Nom IUPAC iodoéthane
Stabilisateur silver
Viscosité 0.592 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 155.97
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide