Learn More
Invitrogen™ Échelle d’ADN TrackIt™ 1 Kb Plus
Adaptée au dimensionnement des fragments d’ADN double brin linéaires de 100 bp à 12 kb
Marque: Invitrogen™ 10488085
188.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24358" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Échelle d’ADN 1 Kb Plus TrackIt™ (0,1 μg/μl) dans 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 10 mm d’EDTA (pH 8,0), XCFF à 0,06 %, tartrazine à 0,6 % et glycérol à 5 % ; Pour 100 applications
Description
L’échelle d’ADN 1 Kb Plus TrackIt™ est préparée à partir d’un plasmide contenant des répétitions de fragments d’ADN de 1 000 bp. La bande de 1 650 bp est générée à partir de pUC tandis que toutes les bandes <1 000 bp proviennent d’ADN lambda. L’échelle d’ADN 1 Kb Plus TrackIt est formulée à l’aide de deux colorants de suivi uniques, à savoir le xylène cyanol FF (XCFF) et la tartrazine, qui permettent d’assurer le suivi visuel de la migration d’ADN pendant l’électrophorèse et d’indiquer la résolution maximale obtenue. Les colorants de repérage n’obscurcissent pas la visualisation des bandes d’ADN dans l’échelle car les colorants passent à l’extérieur des limites de la plupart des bandes d’ADN dans l’échelle.
- Comprend 12 bandes par incréments de 1 000 bp dont la taille varie de 1 à 12 Kb, un fragment de 1 650 bp et des fragments d’ADN vectoriels de 100 à 850 bp
- Doublet d’orientation à 1 650 bp et 2 000 bp pour une référence aisée
- Formulée avec des colorants de repérage uniques, XCFF et tartrazine
- Conçue pour être utilisée avec les gels d’agarose E-Gel™ et les gels d’agarose TBE/TAE
- Fournie dans un format prêt à charger, stable à température ambiante
- Visualisée avec du bromure d’éthidium ou une coloration verte SYBR™
- Compatible avec les gels d’agarose et les gels E-Gel™
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acides nucléiques et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Spécification
• 500 μl d’échelle d’ADN TrackIt 1 Kb Plus • 1 ml de tampon de chargement cyan/orange TrackIt 6X Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum. Pour des périodes plus longues, conserver à -20°C. |
|
Agarose | |
Oui | |
100 bp à 15 000 bp | |
Gel d’agarose | |
100 applications | |
50 μg | |
Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie |
0,1 μg/μl | |
Échelle d’ADN | |
1 ml | |
500 µlitres | |
Emballage durable | |
TrackIt™ | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.