Learn More
Invitrogen™ Kit d’immunoessai d’IL-6 humaine ProQuantum
GREENER_CHOICE
Immunodosage basé sur la proximité
Marque:  Invitrogen™ A35573
634.12 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15884442
  • 788.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est signalée comme étant produite par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules progénitrices myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques et est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite sur des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états pathologiques associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot436991-002 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot436991-001 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot436991-001 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog Number
Numéro de lot436991-002 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog Number
Nom du produit
Invitrogen™ Kit d’immunoessai d’IL-6 humaine ProQuantum > 96 dosages