Learn More
Invitrogen™ pIZT/V5-His Vector Kit
Description
Includes
Le kit de luminescence InsectSelect comprend 20 μg de pIZT / V5-His et pIZT/V5-His / CAT superenroulés et lyophilisés, 2μ g d’amorces de séquençage sens et antisens OpIE2 lyophilisées, 1 g de Zeocin, le réactif Cellfectin, des cellules Sf9 et 1 L de milieux d’insectes de Grace GIBCO. Le kit de vecteur pIZT / V5-His contient uniquement les amorces et les vecteurs d’expression décrits ci-dessus.
- Le promoteur OpIE2 pour l’expression constitutive
- Le gène de résistance à la Zeocin pour une sélection rapide de lignées cellulaires transfectées stables
- Séquence de polyhistidine (xHis) et d’épitope V5 d’extrémité C-terminale (6xHis) pour une détection avec l’anticorps anti-V5 et une purification rapide avec une résine de chélation de nickel
- En outre, pIZT / V5-His exprime une fusion de la protéine verte fluorescente et de la protéine de résistance à Zeocin (Zeo-GFP)
- La protéine de fusion Zeo-GFP permet une sélection rapide de lignées cellulaires transfectées stables avec la Zeocin et confère un phénotype fluorescent qui simplifie l’identification des cellules transfectées
Expression protéique constitutive dans les cellules d’insectes, expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Accélérateur | OplE2 |
| Type de produit | Vecteur d’expression de cellules d’insectes |
| Contenu et stockage | Le kit de luminescence InsectSelect™ comprend 20 µg de pIZT / V5-His et pIZT / V5-His / CAT superenroulés et lyophilisés, 2µ g d’amorces de séquençage sens et antisens OpIE2 lyophilisées, 1 g de Zeocin™, le réactif Cellfectin™, des cellules Sf9 et 1 L de milieux d’insectes de Grace GIBCO™. Le kit de vecteur pIZT/V5-His contient uniquement les amorces et les vecteurs d’expression décrits ci-dessus. Conserver les cellules d’insectes congelées dans de l’azote liquide. Conserver le milieu et le réactif Cellfectin™ à +4°C. Conserver tous les réactifs à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. |
| Position du marqueur de protéine (sur votre gène) | C-terminal |
| Marqueur de protéine | Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Quantité | 1 kit |
| Vecteur | pIZ |
| Gamme de produits | InsectSelect |