Learn More
Invitrogen™ pBAD/TOPO™ ThioFusion™ Expression Kit
Conçu pour le clonage en une étape et l’expression régulée des protéines de fusion de thiorédoxine dans E. coli
Marque: Invitrogen™ K37001
1047.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Tous les réactifs nécessaires à la PCR (sauf la polymérase Taq), y compris les 200 ng de vecteur pBAD / Thio-TOPO activé par topoisomérase I, l’eau stérile, les dNTP, le tampon PCR 10X, la solution saline, les amorces et le modèle de contrôle, 20 % de L-arabinose, les amorces pour le séquençage ou l’analyse PCR et plasmide de contrôle d’expression. La seconde boîte contient tous les réactifs nécessaires à la transformation, y compris 21 aliquotes de 50 μl à usage unique d’E. coli chimiquement compétentes TOP10, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé pUC19.
Description
- Le vecteur pBAD / Thio-TOPO code la thiorédoxine His-Patch comme partenaire de fusion de l’extrémité N-terminale
- La fusion de thiorédoxine peut augmenter significativement la solubilité de nombreuses protéines difficiles à exprimer et améliorer le rendement de la production de protéines
- Le vecteur présente un promoteur araBAD pour une expression étroitement régulée dans le vecteur activé par E. coli I pour un clonage TOPO en 5 minutes de produits PCR amplifiés par Taq
- Marqueur de polyhistidine d’extrémité C-terminale (6xHis) pour la purification à l’aide de résine de chélation de nickel et la détection à l’aide d’anticorps anti-His(C-term)
- Épitope V5 d’extrémité C-terminale pour une détection avec un anticorps anti-V5
- Site de clivage de l’entérokinase pour un clivage efficace du marqueur de fusion d’extrémité N-terminale avec l’entérokinase EKMax
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Inductible | |
araBAD | |
Néant | |
Ampicilline (AmpR) | |
Site de reconnaissance d’EK (entérokinase) | |
Expression cellulaire | |
TOPO™-TA | |
pBAD |
Arabinose | |
Kit d’expression des lentivirus | |
Chaque kit d’expression pBAD / TOPO™ ThioFusion™ contient deux boîtes et le stab d’E. coli LMG194. La boîte d’expression pBAD / TOPO™ ThioFusion™ contient tous les réactifs nécessaires à la PCR (sauf la polymérase Taq), y compris les 200 ng de vecteur pBAD / Thio-TOPO™ activé par topoisomérase I, l’eau stérile, les dNTP, le tampon PCR 10X, la solution saline, les amorces et le modèle de contrôle, 20 % de L-arabinose, les amorces pour le séquençage ou l’analyse PCR et plasmide de contrôle d’expression. Stockage à -20°C. La boîte One Shot™ contient tous les réactifs nécessaires à la transformation, y compris 21 aliquotes de 50 µl à usage unique d’E. coli chimiquement compétentes TOP10, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé pUC19. Conserver la boîte One Shot™ à -80°C. Conserver le stab d’E. coli LMG194 à 2 - 8°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsque ceux-ci sont correctement stockés. | |
TOP10 | |
E. coli | |
Marqueur His (6x), marqueur d’épitope V5, thiorédoxine | |
20 reactions | |
TOPO™, ThioFusion™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
pBAD/TOPO ThioFusion Expression System
Version: 21 July 2009
Taille: 404.8 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ pBAD/TOPO™ ThioFusion™ Expression Kit > 20 réactions