Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétent One Shot™ TOP10F'
Idéal pour le clonage haute efficacité et la propagation des plasmides
472.00€ - 894.00€
Spécification
Type de produit | Cellule compétente |
---|---|
Contient l’épisome F | Contient l’épisome F |
Améliore la qualité des plasmides | Oui |
Clonage d’ADN méthylé | Oui |
Niveau d’efficacité de la transformation | Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10113902
|
Invitrogen™
C303003 |
21 x 50 μl |
472.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10503623
|
Invitrogen™
C303006 |
40 x 50 μl |
894.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les cellules E. coli One Shot TOP10F chimiquement compétentes sont identiques aux cellules TOP10, avec l’ajout d’un épisome F. Les cellules compétentes TOP10 sont fournies à une efficacité de transformation de 1 x 109 cfu/μg d’ADN superenroulé.
Utilisation de cellules E. coliOne Shot TOP10F chimiquement compétentes
L’épisome F transporte le gène de résistance à la tétracycline et permet l’isolement de l’ADN simple brin à partir de vecteurs qui ont une origine de réplication f1. En outre, l’épitome F porte le répresseur lacIq pour l’expression inductible à partir des promoteurs trc, tac et lac à l’aide de l’IPTG. Les cellules TOP10F nécessitent une induction par IPTG pour un screening bleu ou blanc. Haute efficacité (> 109 cfu /μg).
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Cellule compétente | |
Oui | |
Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg) | |
Ne convient pas au clonage d’ADN instable | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Oui | |
Non | |
Trc, Tac, Lac | |
One Shot™ |
Contient l’épisome F | |
Oui | |
Yes (Streptamycin, Tetracycline) | |
Oui | |
Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé | |
Dry Ice | |
E. coli | |
Tube |