Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétent One Shot™ TOP10F'
Codice prodotto. 10113902
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
21 x 50 μl
40 x 50 μl
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10113902
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ C303003
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Idéal pour le clonage haute efficacité et la propagation des plasmides
Les cellules E. coli One Shot TOP10F chimiquement compétentes sont identiques aux cellules TOP10, avec l’ajout d’un épisome F. Les cellules compétentes TOP10 sont fournies à une efficacité de transformation de 1 x 109 cfu/μg d’ADN superenroulé.
Utilisation de cellules E. coliOne Shot TOP10F chimiquement compétentes
L’épisome F transporte le gène de résistance à la tétracycline et permet l’isolement de l’ADN simple brin à partir de vecteurs qui ont une origine de réplication f1. En outre, l’épitome F porte le répresseur lacIq pour l’expression inductible à partir des promoteurs trc, tac et lac à l’aide de l’IPTG. Les cellules TOP10F nécessitent une induction par IPTG pour une sélection bleue ou blanche. Haute efficacité (> 109 cfu /μg).
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Contient l’épisome F
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Cellules E. coli One Shot™ TOP10F′ chimiquement compétentes : 21 flacons, 50 µl chacun
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml
Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptamycin, Tetracycline)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Accélérateur Trc, Tac, Lac
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 21 x 50 μl
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato