Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétent One Shot™ TOP10F'
Code produit. 10503623
Click to view available options
Quantité:
21 x 50 μl
40 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10503623
Marque: Invitrogen™ C303006
Idéal pour le clonage haute efficacité et la propagation des plasmides
Les cellules E. coli One Shot TOP10F chimiquement compétentes sont identiques aux cellules TOP10, avec l’ajout d’un épisome F. Les cellules compétentes TOP10 sont fournies à une efficacité de transformation de 1 x 109 cfu/μg d’ADN superenroulé.
Utilisation de cellules E. coliOne Shot TOP10F chimiquement compétentes
L’épisome F transporte le gène de résistance à la tétracycline et permet l’isolement de l’ADN simple brin à partir de vecteurs qui ont une origine de réplication f1. En outre, l’épitome F porte le répresseur lacIq pour l’expression inductible à partir des promoteurs trc, tac et lac à l’aide de l’IPTG. Les cellules TOP10F nécessitent une induction par IPTG pour une sélection bleue ou blanche. Haute efficacité (> 109 cfu /μg).
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Contient l’épisome F
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage • One Shot TOP10F' Chemically Competent E. coli (42 x 50 μL)
Store Competent Cells at –80°C.
• pUC19 plasmid (50 μL at 10 pg/μL)
Store pUC19 plasmid at –20°C.
• S.O.C. Medium (6 mL)
Store S.O.C. Medium at 4°C or room temperature.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptamycin, Tetracycline)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Accélérateur Trc, Tac, Lac
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 40 x 50 μl