Learn More
Memmert™ Prise IP68 intérieure pour UN260plus
Prise IP68 intérieure qui peut être activée et désactivée à l’aide d’un interrupteur.
Marque: Memmert™ UN260plusR3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut être commandée uniquement avec une plage de températures limitée - max. +60°C)
- Exigences d’alimentation électrique : 230 V, 2 A, 500 W
- Peut être désactivée avec l’interrupteur marche/arrêt
- Ne peut pas être activée individuellement
- IP68 étanche à l’humidité
- Nécessite l’option A8 contre la surcharge
Spécification
Étuve UN260plus | |
Prise intérieure | |
230 V | |
2 A |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Prise IP68 intérieure pour UN260plus > S’utilise avec : UN260plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu