Learn More
Memmert™ Logiciel AtmoCONTROL pour UF260plus
Le logiciel AtmoCONTROL répond aux exigences relatives à l’utilisation d’ensembles de données stockées électroniquement et de signatures électroniques.
Marque:  Memmert™ UF260plusFDAQ1
Code produit. 17519195
  • 2625.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Logiciel AtmoCONTROL conforme aux spécifications de la FDA
  • Répond aux exigences relatives à l’utilisation des ensembles de données stockées électroniquement et des signatures électroniques comme indiqué dans la réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
  • Licence de base pour le contrôle d’une unité
  • Les documents QI/QO respectifs sont disponibles en allemand et en anglais (sans supplément)
Spécification
Spécification
Réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
Étuve UF260plus
Logiciel
Nom du produit
Memmert™ Logiciel AtmoCONTROL pour UF260plus > S’utilise avec : UF260plus