Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour blocs chauffants Integrity
Keep your Integrity 10, RS-200, or RS-250 Reaction Station running smoothly with these parts and accessories.
313.00€ - 5620.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Integrity 10
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
11718342
Afficher les documents
Cole-Parmer™
36630-85
Tubes en verre, 24 mm x 150 mm
313.00€
10 pièces
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11798332
Afficher les documents
Cole-Parmer™
36630-92
Logiciel d’intégrité
4570.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12719048
Afficher les documents
Cole-Parmer™
36630-88
PID-NIR5-BNSD
5620.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11896121
Voir les accessoires Afficher les documents
Cole-Parmer™
36630-80
Module multitempérature
3175.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12621116
Afficher les documents
Cole-Parmer™
36630-89
Boîte IR multiple
4125.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12709048
Afficher les documents
Cole-Parmer™
36630-90
Capteur IR non intrusif
2110.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
Description
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Spécification
Spécification
Integrity 10
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Accessoires pour blocs chauffants Integrity