Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour blocs chauffants Integrity
Click to view available options
Type:
Accessoire, Logiciel
Accessoire, boîte IR multiple
Accessoire, capteur IR
Bloc
Sonde IR
Tubes en verre
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
- Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Spécification
Spécification
| Description | Tubes en verre, 24 mm x 150 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Integrity 10 |
| Type | Tubes en verre |