Learn More
Miele Professional™ Manchon d’irrigation
Manchons d’irrigation E 336 pour un chargement optimal des pipettes / instruments MIS dans les unités d’injecteur
Marque:  Miele Professional™ 3809390
38.49 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10009420
  • 39.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les pipettes d’une longueur maximale de 445 mm peuvent être maintenues
  • Plastique, raccord à vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Manchon d’irrigation
E 336
121 mm
1 de chaque
Nom du produit
Miele Professional™ Manchon d’irrigation > Longueur : 121 mm