Learn More
Micronova™ Éponges pour salles blanches
Une large gamme d’éponges, fabriquées avec des matériaux approuvés dans les salles blanches, conçues pour nettoyer des petites pièces, l’intérieur des équipements, des murs souples, des bancs à flux laminaire, des isolateurs et d’autres applications utiles en salles blanches et en laboratoires. Disponibles en plusieurs matières, formes et dimensions
Marque:  Micronova™ SPAA-46
Code produit. 13167306
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Une large gamme d’éponges, fabriquées avec des matériaux approuvés dans les salles blanches, conçues pour nettoyer des petites pièces, l’intérieur des équipements, des parois souples, des paillasses à flux laminaire, des isolateurs et d’autres applications utiles en salles blanches et en laboratoires.Disponibles en plusieurs tissus, formes et dimensions
Les éponges Micronova pour salles blanches existent avec des housses disponibles dans de nombreux matériaux, cousus de manière à optimiser la sécurité et à proposer différentes formes et tailles d’intérieurs en mousse d’uréthane réticulée et approuvée dans les salles blanches. Disponibles irradiées aux rayons gamma pour les zones aseptiques.
  • Une gamme d’éponges pour salles blanches
  • Durables, réutilisables et absorbantes
  • Housses disponibles dans une variété de tissus adaptés aux tâches de nettoyage spécialisées :
    • Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
    • NovaPoly — 100 % polyester tricoté lisse, excellent pour disperser les désinfectants, contact alimentaire indirect approuvé par la FDA.
    • MegaTex — 100 % polyamide non-tissé, absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, absorption et nettoyage supérieur.
    • NovaCel — blanc solide, PVA super absorbant pour le rodage et le polissage des équipements de fabrication de gaufrettes.
    • Peau de chamois absorbante NovaLite — absorbante avec une bonne résistance au frottement.
    • PVA — Absorbance élevée avec des propriétés de séchage rapide.
  • Disponible irradiée aux rayons gamma pour les zones aseptiques
  • Produit résistant aux désinfectants les plus puissants
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Éponge pour salles blanches
15,2 cm
10,2 cm
Autoclavable
Non
Super absorbant et nettoyage supérieur, pour une utilisation avec des désinfectants puissants et adaptés à la stérilisation à la vapeur
6 in
4 in
80 % polyester/20 % polyamide microfibre
Bleu
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 po.)
Non stérile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot036126-000 Type de certificatCertificat de conformité Date09/01/2023 Catalog NumberSPAA-46
Numéro de lot035734-000 Type de certificatCertificat de conformité Date05/01/2023 Catalog NumberSPAA-46
Numéro de lot027285-000 Type de certificatCertificat de conformité Date29/07/2021 Catalog NumberSPAA-46
Numéro de lot025695-000 Type de certificatCertificat de conformité Date21/05/2021 Catalog NumberSPAA-46
Nom du produit
Micronova™ Éponges pour salles blanches > Éponge en microfibre, tissu en polyester/nylon sur mousse d’uréthane, 4 x 6 po, bleue