Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection, kit d’échantillons mixte d’inserts à débit divisé/non divisé
Utilisez ces inserts de ports d’injection pour optimiser les performances des instruments GC Agilent.
Marque:  Thermo Scientific™ 453AG001
154.32 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10457044
  • 155.09€ / 4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Optimisez les performances des systèmes GC Agilent™ grâce à nos inserts de port d’injection Thermo Scientific™ spécialement conçus pour les instruments Agilent. Hautement désactivés et produits selon des tolérances élevées, ces inserts d’injection garantissent une reproductibilité exceptionnelle.
  • Verre borosilicaté hautement désactivé
  • Matériau d’emballage en laine de quartz
  • Dia. int. × dia. ext. × L : 4 × 6,3 × 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
453AG001
4
Mixte
Port d’injection GC
Kit d’échantillons mixte d’inserts à débit divisé / non divisé
Mixte
Kit d’échantillons mixte d’inserts à débit divisé / non divisé
Nom du produit
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection, kit d’échantillons mixte d’inserts à débit divisé/non divisé > Mixte ; pour instruments Agilent, 5 boîtes