Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Équipements de sécurité industrielle

Recyclez les équipements de sécurité industrielle à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
121.57€ - 316.68€
Spécification
Couleur | Beige, Green, Red, White |
---|---|
Jetable | Single-use |
Sans latex | Yes |
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17815965
![]() |
Terracycle™
CS199-S-FR |
Small |
121.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17895775
![]() |
Terracycle™
CS199-M-FR |
Medium |
184.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17895705
![]() |
Terracycle™
CS199-L-FR |
Large |
316.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Casques de sécurité
- Casquettes anti-heurt
- Gilets haute visibilité
- Gants résistants aux coupures en matière synthétique
- Protecteurs d’oreilles
- Lunettes de protection
- Vêtements de travail
- Combinaisons de travail
Important : nous n'acceptons pas les vêtements et combinaisons de travail très sales ou très souillés.
MERCI DE PAS INCLURE :
- Gants de travail en tissu avec couche antidérapante
- Gants en daim/cuir
- Chaussures de sécurité
- Masques de protection jetables
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Déchets médicaux, verre cassé, piles, batteries, peintures à l’huile et aérosols
Spécification
Beige, Green, Red, White | |
Yes | |
Non autoclavable | |
Recycling Box |
Single-use | |
Non stérile | |
Cardboard, Plastic |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.