missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Équipements de sécurité industrielle
Recyclez les équipements de sécurité industrielle à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
Marque: Terracycle™ CS199-L-FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Casques de sécurité
- Casquettes anti-heurt
- Gilets haute visibilité
- Gants résistants aux coupures en matière synthétique
- Protecteurs d’oreilles
- Lunettes de protection
- Vêtements de travail
- Combinaisons de travail
Important : nous n'acceptons pas les vêtements et combinaisons de travail très sales ou très souillés.
MERCI DE PAS INCLURE :
- Gants de travail en tissu avec couche antidérapante
- Gants en daim/cuir
- Chaussures de sécurité
- Masques de protection jetables
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Déchets médicaux, verre cassé, piles, batteries, peintures à l’huile et aérosols
Spécification
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Non autoclavable | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
Non stérile | |
Cardboard, Plastic |