missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Équipements de sécurité industrielle
GREENER_CHOICE

Recyclez les équipements de sécurité industrielle à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.

Marque:  Terracycle™ CS199-M-FR

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17895775

  • 184.62€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER

  • Casques de sécurité
  • Casquettes anti-heurt
  • Gilets haute visibilité
  • Gants résistants aux coupures en matière synthétique
  • Protecteurs d’oreilles
  • Lunettes de protection
  • Vêtements de travail
  • Combinaisons de travail

Important : nous n'acceptons pas les vêtements et combinaisons de travail très sales ou très souillés.

MERCI DE PAS INCLURE :

  • Gants de travail en tissu avec couche antidérapante
  • Gants en daim/cuir
  • Chaussures de sécurité
  • Masques de protection jetables
  • Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
  • Déchets médicaux, verre cassé, piles, batteries, peintures à l’huile et aérosols
Spécification

Spécification

15 kg
Beige, Green, Red, White
Single-use
Medium
Non autoclavable
Recycling Box
33 lb.
30.5 x 30.5 x 84 cm
Yes
Non stérile
Cardboard, Plastic
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions