Learn More
Kolmi Hopen™ Couvre-barbe industriel avec polysac
Click to view available options
Couvre-barbe industriel avec polysac ; Certifications/conformité : ISO 9001 ; Couleur : Bleu ; Jetable : Oui ; Longueur (métrique) : 45 cm ; Matériau : Polypropylène
Description
- Couvre la partie inférieure du visage
- Élastique pour un ajustement sûr
- Peut être utilisée pour contrôler l’environnement des procédures HACCP et de diverses industries
- Comprend des couvre-barbes et des polysacs
- 8 g/m2 (poids de tissu)
Spécification
Spécification
Type | Cleanroom Beard Cover |
Dimensions | Universel |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (application) | Industriel, laboratoire |
Quantité d’emballage | 100/paquet |
Longueur (métrique) | 45 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kolmi Hopen™ Couvre-barbe industriel avec polysac >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu