Learn More
Indoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
49.85€ - 595.97€
Identifiants chimiques
CAS | 496-15-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.167 |
Numéro MDL | MFCD00005705 |
Clé InChI | LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502Afficher plus |
CID PubChem | 10328 |
ChEBI | CHEBI:43295 |
Nom IUPAC | 2,3-dihydro-1H-indole |
SMILES | C1CNC2=CC=CC=C21 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424453
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11000.18 |
50 g |
49.85€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434453
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11000.30 |
250 g |
189.95€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414453
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11000.0B |
1000 g |
595.97€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indole is used in perfumery and in preparing tryptophan, one of the 20 amino acids commonly found in animal proteins. It has important application in the industry of plant growth. It is used to prepare indoleacetic acid (auxin) and other plant growth substances which help the development of roots in plant. Indole and its derivatives are widely used in making perfumes, dyes, agrochemicals and medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’indole est utilisé dans la parfumerie et dans la préparation du tryptophane, l’un des 20 acides aminés couramment trouvés dans les protéines animales. Il a une application importante dans l’industrie de la croissance des plantes. Il est utilisé pour préparer l’acide indoleacétique (auxine) et d’autres substances de croissance végétale qui contribuent au développement des racines dans les plantes. L’indole et ses dérivés sont largement utilisés dans la fabrication de parfums, de colorants, de produits agrochimiques et de médicaments.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau à 5 g/l (20° °C).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides, des chlorures d’acides et des anhydrides d’acides.
Identifiants chimiques
496-15-1 | |
119.167 | |
LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N | |
10328 | |
2,3-dihydro-1H-indole |
C8H9N | |
MFCD00005705 | |
indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502Afficher plus | |
CHEBI:43295 | |
C1CNC2=CC=CC=C21 |
Spécification
Indoline | |
-21°C | |
220°C to 221°C | |
Odorless | |
1.593 | |
111915 | |
indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502 | |
LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dihydro-1H-indole | |
10328 | |
119.17 |
496-15-1 | |
1.062 | |
92°C (197°F) | |
C8H9N | |
MFCD00005705 | |
Light sensitive | |
Fully misicible in water at 5g/L (20°C). | |
C1CNC2=CC=CC=C21 | |
119.167 | |
CHEBI:43295 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335-H227
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-816-8
missing translation for 'rtecsNumber' : NL6906300
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante