Learn More
Indoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Indole is used in perfumery and in preparing tryptophan, one of the 20 amino acids commonly found in animal proteins. It has important application in the industry of plant growth. It is used to prepare indoleacetic acid (auxin) and other plant growth substances which help the development of roots in plant. Indole and its derivatives are widely used in making perfumes, dyes, agrochemicals and medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’indole est utilisé dans la parfumerie et dans la préparation du tryptophane, l’un des 20 acides aminés couramment trouvés dans les protéines animales. Il a une application importante dans l’industrie de la croissance des plantes. Il est utilisé pour préparer l’acide indoleacétique (auxine) et d’autres substances de croissance végétale qui contribuent au développement des racines dans les plantes. L’indole et ses dérivés sont largement utilisés dans la fabrication de parfums, de colorants, de produits agrochimiques et de médicaments.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau à 5 g/l (20° °C).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides, des chlorures d’acides et des anhydrides d’acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indoline |
| Point de fusion | -21°C |
| Densité | 1.062 |
| Point d’ébullition | 220°C to 221°C |
| Point d’éclair | 92°C (197°F) |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.593 |
| Quantité | 1000 g |
| Beilstein | 111915 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Afficher plus |