Learn More
Indoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11424453
Indoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424453
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11424453
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11000.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indole is used in perfumery and in preparing tryptophan, one of the 20 amino acids commonly found in animal proteins. It has important application in the industry of plant growth. It is used to prepare indoleacetic acid (auxin) and other plant growth substances which help the development of roots in plant. Indole and its derivatives are widely used in making perfumes, dyes, agrochemicals and medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’indole est utilisé dans la parfumerie et dans la préparation du tryptophane, l’un des 20 acides aminés couramment trouvés dans les protéines animales. Il a une application importante dans l’industrie de la croissance des plantes. Il est utilisé pour préparer l’acide indoleacétique (auxine) et d’autres substances de croissance végétale qui contribuent au développement des racines dans les plantes. L’indole et ses dérivés sont largement utilisés dans la fabrication de parfums, de colorants, de produits agrochimiques et de médicaments.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau à 5 g/l (20° °C).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides, des chlorures d’acides et des anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-15-1
Formule moléculaire C8H9N
Poids moléculaire (g/mol) 119.167
Numéro MDL MFCD00005705
Clé InChI LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502
CID PubChem 10328
ChEBI CHEBI:43295
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-indole
SMILES C1CNC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Indoline
Point de fusion -21°C
Densité 1.062
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.593
Quantité 50 g
Beilstein 111915
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Fully misicible in water at 5g/L (20°C).
Poids de la formule 119.17
Pourcentage de pureté 99%
Nom du produit
Indoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >