Learn More
STEMCELL Technologies ImmunoCult™ Human CD3/CD28/CD2 T Cell Activator
Human T cell activation and expansion reagent
328.50€ - 1572.00€
Spécification
Type de cellule | T Cells, T Cells, CD4+, T Cells, CD8+ |
---|---|
À utiliser avec (application) | Activation, Cell Culture, Expansion |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15585273
![]() |
STEMCELL Technologies
10970 |
2 mL |
328.50€
2mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15531835
![]() |
STEMCELL Technologies
10990 |
5 x 2 mL |
1572.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Achieve robust activation and expansion of T cells in the absence of magnetic beads, feeder cells, or antigens
- This products gentle activation stimulus ensures a high viability of activated T cells, which can be further expanded in ImmunoCult-XF T Cell Expansion Medium (Catalog #10981) or other media for culturing human T cells
- ImmunoCult Human CD3/CD28/CD2 T Cell Activator consists of soluble tetrameric antibody complexes that bind to and cross-link CD3, CD28, and CD2 cell surface ligands, thereby providing the required primary and co-stimulatory signals for T cell activation
- This product is designed for cell therapy research applications, but may be qualified for use as an ancillary material (AM) following the framework outlined in USP<1043>
- Contact STEMCELL Technologies to learn how we can work with you to qualify this reagent as an AM under an approved investigational new drug (IND) or clinical trial application (CTA)
Spécification
T Cells, T Cells, CD4+, T Cells, CD8+ | |
Activation, Cell Culture, Expansion |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.