Få mere at vide
STEMCELL Technologies ImmunoCult™ Human CD3/CD28/CD2 T Cell Activator
Artikelnummer. 15531835
Encompass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
2 ml
5 x 2 ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15531835
Brand: STEMCELL Technologies 10990
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Human T cell activation and expansion reagent
  • Achieve robust activation and expansion of T cells in the absence of magnetic beads, feeder cells, or antigens
  • This product's gentle activation stimulus ensures a high viability of activated T cells, which can be further expanded in ImmunoCult™-XF T Cell Expansion Medium (Catalog #10981) or other media for culturing human T cells
  • ImmunoCult™ Human CD3/CD28/CD2 T Cell Activator consists of soluble tetrameric antibody complexes that bind to and cross-link CD3, CD28, and CD2 cell surface ligands, thereby providing the required primary and co-stimulatory signals for T cell activation
  • This product is designed for cell therapy research applications, but may be qualified for use as an ancillary material (AM) following the framework outlined in USP<1043>
  • Contact STEMCELL Technologies to learn how we can work with you to qualify this reagent as an AM under an approved investigational new drug (IND) or clinical trial application (CTA)
Tekniske data
Type de cellule T Cells, T Cells, CD4+, T Cells, CD8+
À utiliser avec (application) Activation, Cell Culture, Expansion
Quantité 5 x 2 ml
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.