Learn More
Solution standard B de vérification de mémoire ICP-MS pour 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040488.AP
686.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
ICP-MS Memory Check Standard solution B for 6020 CLP-M | |
1.0 g/mL | |
UN3264 | |
Matrix: 2% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid |
500 mL | |
MFCD00803323 | |
Liquide | |
Specpure™ |