Learn More
Solution standard B de vérification de mémoire ICP-MS pour 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ICP-MS Memory Check Standard solution B for 6020 CLP-M |
| Densité | 1.0 g/mL |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | Matrix: 2% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid |
| Numéro MDL | MFCD00803323 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | Specpure |