Learn More
Solution standard B de vérification des interférences ICP-MS pour 6020, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044713.AE
141.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
ICP-MS Interference Check Standard solution B for 6020 | |
MFCD00803324 | |
Specpure™ |
100 mL | |
UN3264 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1526338 | Certificat d’analyse | 11/02/2025 | 044713.AE |
1502183 | Certificat d’analyse | 19/11/2024 | 044713.AE |
1502612 | Certificat d’analyse | 19/11/2024 | 044713.AE |
1490174 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | 044713.AE |
1477592 | Certificat d’analyse | 12/08/2024 | 044713.AE |