Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage iBlot™ 3, PVDF
GREENER_CHOICE
Le kit de démarrage iBlot 3, PVDF, comprend l’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 et deux boîtes d’empilements de transfert iBlot 3, midi, PVDF ; soit tout le nécessaire pour effectuer un transfert à sec rapide des protéines d’un gel vers une membrane.
Marque:  Invitrogen™ IB31002S
2737.62 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17860924
  • 4086.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
• Appareil de transfert de gel iBlot 3
• Rouleau de Western Blot
• Empilements de transfert iBlot 3, midi, PVDF (2 boîtes, 20 empilements)
À conserver à température ambiante.
Empilements de transfert iBlot 3
Nitrate de cellulose, PVDF
iBlot™ 3
2 gels midi ou 4 gels mini
Less waste, Sustainable packaging, Sustainable disposal
Expédition à température ambiante ou sur glace humide
Transfert Western Blot
Format mini ou midi : gels Bis-Tris, gels Tricine, gels Tris-acétate et gels Tris-Glycine
À sec
env. 3 à 10 min
Kit de démarrage
1 kit
Garantie standard de 1 an incluse
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de démarrage iBlot™ 3, PVDF > Starter Kit only