Learn More
Invitrogen™ Empilements de transfert iBlot™ 2, PVDF, taille normale
Stacks de cellules jetables équipées de membranes à transfert en PVDF intégrées pour le transfert à sec des protéines
Marque: Invitrogen™ IB24001
210.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Chaque empilement contient une électrode revêtue de cuivre et des tampons de cathode et d’anode appropriés dans la matrice de gel afin de permettre un transfert rapide et fiable des protéines.
- Durée de conservation accrue
- Conditionnement réduit et compact
- Compatibilité totale avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2
La membrane en PVDF possède
- Porosité de 0,2 μm, faible fluorescence
- Capacité de liaison supérieure à celle du nitrate de cellulose
- Préactivée et prête à l’emploi sans avoir à utiliser de prétraitements à l’alcool
- Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence ou le radiomarquage
- Lie les protéines grâce aux interactions hydrophobes
- Capacité de liaison protéique : 240μ/cm2
- La taille standard (13 cm x 8,3cm) de cet empilement est utilisée pour tous les midi gels Novex (ou autres types de midi gels), deux mini gels Novex (ou autres types de mini gels) et les gels E-PAGE™ 48 ou 96
- Le format mini (8 x 8 cm) est utilisé pour tous les mini-gels Novex (ou autres types de mini-gels)
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Spécification
13,5 cm | |
10 Stacks | |
PVDF | |
Stocker à température ambiante. | |
iBlot™ | |
Mise au rebut responsable |
8 cm | |
Pile de transfert | |
0,2 μm | |
Standard, 13,5 cm x 8 cm | |
10 transferts |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2PR120522-02 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | IB24001_LITL18 PROMO,IB24001 |
2PR310722-01 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | IB24001_LITL18 PROMO,IB24001 |
2PR240822-01 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | IB24001_LITL18 PROMO,IB24001 |
2PR240123-01 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | IB24001_LITL18 PROMO,IB24001 |
2PR140922-01 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | IB24001_LITL18 PROMO,IB24001 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Jours
34Heures
13Minutes
21Secondes
59Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
3Heures
13Minutes
21Secondes
59