Learn More
Brady™ Petite station de cadenas en acier revêtu de plastique
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Unit Size:
1 pièce
Description
- Petite station de cadenas
- Nos stations de cadenas éradiquent le problème de la perte de cadenas
- Fabriquées en acier de haute qualité classe 14 avec un revêtement en plastique rouge, les stations sont robustes et très visibles
- Peut contenir jusqu'à 4 cadenas
- Les cadenas sont fournis séparément
Specifications
Specifications
| Type de produit | Petite station de cadenas |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Acier |
| Profondeur (impériale) | 1.34 in. |
| Profondeur (métrique) | 31 mm |
| Description | Small Padlock Station |
| Dimensions (P x L x H) | 31 x 76 x 57 mm |
| À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
| Hauteur (impériale) | 4.5 in. |
| Hauteur (métrique) | 57 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction