Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de silice Hypersil™
Utilisez les colonnes LC de silice efficaces et sélectives Thermo Scientific™ Hypersil™ pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires.
Marque:  Thermo Scientific™ 30003-013001
Code produit. 10544665
Description
Description
Utilisez les colonnes LC de silice efficaces et sélectives Thermo Scientific™ Hypersil™ pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires.
Les phases stationnaires Hypersil font référence dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes LC de silice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention. S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
  • Disponibles en boîtes de 4
Requiert :
Support pour cartouche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte
Support Uniguard à raccord direct et indépendant
5800 psi (400 bars)
2 à 8
170 m²/g
L3
Hypersil classique
Phase normale
Phase normale
3 mm
10 mm
3 μm
120 Å
60°C
Silice
Silice
No
Cartouche de garde, 4/boîte
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de silice Hypersil™ >