Learn More
Thermo Scientific™ Colonne Hypersil™ ODS C18, 5 μm
Une silice non greffée offrant un outil efficace pour la chromatographie en phase normale des composés organiques non polaires et modérément polaires
615.06€ - 889.13€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10392665
|
Thermo Scientific™
30105-203030 |
200 mm | 3 mm de dia.int. | N/A | N/A | N/A | |||||
11547451
|
Thermo Scientific™
30105-304030 |
300 mm | 4 mm de dia.int. |
889.13€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11557451
|
Thermo Scientific™
30105-304630 |
300 mm | 4,6 mm de dia.int. |
889.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Excellente reproductibilité entre les lots
- Particules sphériques présentant une faible distribution de taille
- Longue durée de vie de la colonne
- Haute performance et efficacité de la colonne
Spécification
Colonne analytique | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
Phase inverse |
5 μm | |
120 Å | |
L1 | |
10% | |
Phase inverse |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonne Hypersil™ ODS C18, 5 μm