Learn More
Thermo Scientific™ Colonne Hypersil™ ODS C18, 5 μm
Une silice non greffée offrant un outil efficace pour la chromatographie en phase normale des composés organiques non polaires et modérément polaires
Marque: Thermo Scientific™ 30105-304630
Description
- Excellente reproductibilité entre les lots
- Particules sphériques présentant une faible distribution de taille
- Longue durée de vie de la colonne
- Haute performance et efficacité de la colonne
Spécification
Colonne analytique | |
300 mm | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
10% | |
Phase inverse |
4,6 mm de dia.int. | |
5 μm | |
120 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse |