Learn More
Thermo Scientific™ Colonne Hypersil™ ODS C18, 5 μm
Une silice non greffée offrant un outil efficace pour la chromatographie en phase normale des composés organiques non polaires et modérément polaires
Marque:  Thermo Scientific™ 30105-203030
Code produit. 10392665
Description
Description
  • Excellente reproductibilité entre les lots
  • Particules sphériques présentant une faible distribution de taille
  • Longue durée de vie de la colonne
  • Haute performance et efficacité de la colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
200 mm
5 μm
120 Å
60°C
C18
10%
Oui
3 mm de dia.int.
5800 psi (400 bars)
2 à 8
170 m²/g
L1
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Phase inverse
Phase inverse
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonne Hypersil™ ODS C18, 5 μm > Dia. int. de 3 mm