Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS-2 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11% ; Taille des pores : 80 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
347.57€ - 728.96€
Spécification
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
---|---|
pH | 2 à 8 |
Porosité | 80 Å |
Surface spécifique | 220 m²/g |
Température | 60°C |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10211155
|
Thermo Scientific™
31605-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
570.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11527511
|
Thermo Scientific™
31605-124030 |
5 μm | 4 mm | 125 mm |
663.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10130793
|
Thermo Scientific™
31605-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
626.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10745374
|
Thermo Scientific™
31605-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
658.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10678913
|
Thermo Scientific™
31605-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
686.33€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10552075
|
Thermo Scientific™
31605-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
691.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10640056
|
Thermo Scientific™
31603-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
386.06€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10097354
|
Thermo Scientific™
31603-054630 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
628.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10007514
|
Thermo Scientific™
31603-104030 |
3 μm | 4 mm | 100 mm | |||||
10677893
|
Thermo Scientific™
31603-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
689.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10212105
|
Thermo Scientific™
31603-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
728.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10361155
|
Thermo Scientific™
31605-014001 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
347.57€
4 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10528615
|
Thermo Scientific™
31605-153030 |
5 μm | 3,0mm | 150 mm | |||||
Description
Utilisez cette L1 fiable et bien testée. Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 sont une alternative aux marques de colonnes plus anciennes couramment référencées dans les méthodes validées.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
- Basées sur une silice de type A
- Excellente reproductibilité
- Sélectivité sur une vaste gamme d’applications
- Fabriquées conformément aux directives de qualité des normes ISO 9001:2000
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Spécification
5 800 psi (400 bars) | |
80 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil classique | |
11 % | |