Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS-2 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11% ; Taille des pores : 80 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 31603-104030
Code produit. 10007514
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez cette L1 fiable et bien testée. Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 sont une alternative aux marques de colonnes plus anciennes couramment référencées dans les méthodes validées.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
  • Basées sur une silice de type A
  • Excellente reproductibilité
  • Sélectivité sur une vaste gamme d’applications
  • Fabriquées conformément aux directives de qualité des normes ISO 9001:2000
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
HPLC
5800 psi (400 bars)
2 à 8
220 m²/g
L1
Hypersil classique
11 %
Oui
4 mm
100 mm
3 μm
80 Å
60°C
C18
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Phase inverse
Phase inverse