Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS-2 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11% ; Taille des pores : 80 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 31603-014001
170.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10640056
  • 410.11€ / 4 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez cette L1 fiable et bien testée. Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 sont une alternative aux marques de colonnes plus anciennes couramment référencées dans les méthodes validées.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
  • Disponibles en boîtes de 4
Caractéristiques de la phase solide ODS-2
  • Basées sur une silice de type A
  • Excellente reproductibilité
  • Sélectivité sur une vaste gamme d’applications
  • Fabriquées conformément aux directives de qualité des normes ISO 9001:2000
Requiert :
Supports Thermo Scientific Uniguard™ à raccord direct ou indépendants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte
Support Uniguard à raccord direct et indépendant
5800 psi (400 bars)
2 à 8
220 m²/g
L1
Hypersil classique
11 %
Oui
4 mm
10 mm
3 μm
80 Å
60°C
C18
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Phase inverse
Phase inverse